N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5117-200MG B5117-1G
TCIAB5117-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAB5117-200MG TCIAB5117-1G
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Bis[4-(diphenylamino)phenyl]-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₆₀H₄₆N₄
MW: 823,06 g/mol
Numéro CAS: 209980-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63adbc2392f3a59e3f61e1f356d204bb5b02b99f&vid=63adbc2392f3a59e3f61e1f356d204bb5b02b99f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité