2-Bromo-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5119-1G B5119-5G
TCIAB5119-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB5119-1G TCIAB5119-5G
2-Bromo-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD03085768
Numéro CAS: 100523-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0959290dbee4dec69079573d0ef0b2f7dc5154e9&vid=0959290dbee4dec69079573d0ef0b2f7dc5154e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité