4-(Benzyloxy)benzyl chloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5121-1G B5121-5G
TCIAB5121-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB5121-1G TCIAB5121-5G
4-(Benzyloxy)benzyl chloride ≥98.0% (par GC)
4-(Benzyloxy)benzyl chloride
Formule: C₁₄H₁₃ClO
MW: 232,71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000916
Numéro CAS: 836-42-0
EINECS: 212-648-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1e9c19dcb8517b0267a6900d1734ed01532f7c&vid=af1e9c19dcb8517b0267a6900d1734ed01532f7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité