2-Bromo-9,9-diethylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9,9-diethyl-9H-fluorene
B5126-1G B5126-5G
TCIAB5126-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB5126-1G TCIAB5126-5G
2-Bromo-9,9-diethylfluorene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-diethylfluorene
Formule: C₁₇H₁₇Br
MW: 301,23 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD09909863
Numéro CAS: 287493-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&vid=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité