2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9,9-dibutyl-9H-fluorene
B5127-1G B5127-5G
TCIAB5127-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5127-1G TCIAB5127-5G
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene
Formule: C₂₁H₂₅Br
MW: 357,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD12031333
Numéro CAS: 88223-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité