9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5128-1G B5128-5G
TCIAB5128-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5128-1G TCIAB5128-5G
9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(4-Biphenylyl)carbazole
Formule: C₂₄H₁₇N
Numéro MDL: MFCD28147704
Numéro CAS: 6299-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité