4-Bromo-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5129-1G B5129-5G
TCIAB5129-1GEA 330 EUR InStock
TCIAB5129-1G TCIAB5129-5G
4-Bromo-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene
Formule: C₁₆H₁₅Br
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01571021
Numéro CAS: 1732-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1da2646941c6e0a31dce996d378981308f821cb&vid=f1da2646941c6e0a31dce996d378981308f821cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité