5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
B5135-5G B5135-25G
TCIAB5135-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB5135-5G TCIAB5135-25G
5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095092
Numéro CAS: 375368-83-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&vid=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité