(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
B5138-1G B5138-5G
TCIAB5138-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB5138-1G TCIAB5138-5G
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formule: C₁₁H₁₃BrSi
MW: 253,21 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321391
Numéro CAS: 38274-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité