4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1'-biphenyl, DPVBi
B5139-200MG B5139-1G
TCIAB5139-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAB5139-200MG TCIAB5139-1G
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl
Formule: C₄₀H₃₀
MW: 510,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093280
Numéro CAS: 142289-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité