N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
B5140-1G B5140-5G
TCIAB5140-1GEA 143 EUR InStock
TCIAB5140-1G TCIAB5140-5G
N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
N,N'-Bis(4-methoxy-2-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD28384132
Numéro CAS: 169685-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be6e394a0903200cfbb850e0d42387bae917d9e&vid=9be6e394a0903200cfbb850e0d42387bae917d9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité