Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
B5141-200MG B5141-1G
TCIAB5141-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAB5141-200MG TCIAB5141-1G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA ≥97.0% (par HPLC)
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₄
MW: 248,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788155
Numéro CAS: 153086-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité