3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5143-1G B5143-5G
TCIAB5143-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB5143-1G TCIAB5143-5G
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,0200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842441
Numéro CAS: 261723-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité