1-Boc-indole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB5145-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB5145-1G
1-Boc-indole-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Boc-indole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,08 g/mol
Point de fusion: 105°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093045
Numéro CAS: 213318-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité