cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B5146-1G B5146-5G
TCIAB5146-1GEA 218 EUR InStock
TCIAB5146-1G TCIAB5146-5G
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'ébullition: 76°C
Point de fusion: -9°C
Numéro CAS: 10029-09-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité