trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-1,4-Di(aminomethyl)cyclohexane, trans-Hexahydro-p-xylylenediamine
B5147-1G B5147-5G
TCIAB5147-1GEA 246 EUR InStock
TCIAB5147-1G TCIAB5147-5G
trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,246 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD20037427
Numéro CAS: 10029-07-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité