Bis(2,4-dimethylphenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-2,4-xylylamine
B5148-200MG B5148-1G
TCIAB5148-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAB5148-200MG TCIAB5148-1G
Bis(2,4-dimethylphenyl)amine ≥98.0% (par GC)
Bis(2,4-dimethylphenyl)amine
Formule: C₁₆H₁₉N
MW: 225,34 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Numéro MDL: MFCD16619146
Numéro CAS: 19616-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a8e35f3976ae2b1024c00e917c402d70e5a89b5&vid=5a8e35f3976ae2b1024c00e917c402d70e5a89b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité