2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5150-200MG B5150-1G
TCIAB5150-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB5150-200MG TCIAB5150-1G
2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Numéro MDL: MFCD00234691
Numéro CAS: 39774-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité