3-Bromo-5-phenylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5151-200MG B5151-1G
TCIAB5151-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5151-200MG TCIAB5151-1G
3-Bromo-5-phenylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD04114223
Numéro CAS: 142137-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=121aab5d07597658afb0c26b8308706da2303812&vid=121aab5d07597658afb0c26b8308706da2303812&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité