3-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5152-200MG B5152-1G
TCIAB5152-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAB5152-200MG TCIAB5152-1G
3-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Point d'ébullition: 191°C
Numéro MDL: MFCD18415514
Numéro CAS: 847264-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43fae8b4cc8581df7dbfc460aea2c2466c33109a&vid=43fae8b4cc8581df7dbfc460aea2c2466c33109a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité