[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-4-[(tert-butyldimethylsilyloxy)methyl]benzene
B5155-5G B5155-25G
TCIAB5155-5GEA 107 EUR InStock
TCIAB5155-5G TCIAB5155-25G
[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane ≥98.0% (par GC)
[(4-Bromobenzyl)oxy](tert-butyl)dimethylsilane
Formule: C₁₃H₂₁BrOSi
MW: 301,30 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD07368899
Numéro CAS: 87736-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0796177f3770142d72173d1d1b7d6538ec7a5f&vid=5c0796177f3770142d72173d1d1b7d6538ec7a5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité