9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5157-1G B5157-5G
TCIAB5157-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB5157-1G TCIAB5157-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₇H₃₆B₂O₄
MW: 446,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704230
Numéro CAS: 325129-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56d6288b11ea1347223c9e3ec04b4bdd558ee81b&vid=56d6288b11ea1347223c9e3ec04b4bdd558ee81b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité