1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
B5160-200MG B5160-1G
TCIAB5160-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAB5160-200MG TCIAB5160-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656142
Numéro CAS: 177947-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&vid=97296c542c75b728f818261af113b7729bf0f817&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité