6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5166-1G B5166-5G
TCIAB5166-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB5166-1G TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00511001
Numéro CAS: 65340-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&vid=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité