4-Bromo-3-iodotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5168-1G B5168-5G
TCIAB5168-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5168-1G TCIAB5168-5G
4-Bromo-3-iodotoluène ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-3-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD07784420
Numéro CAS: 858841-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dde723748252d35bb47f9c24896a247e98af664&vid=0dde723748252d35bb47f9c24896a247e98af664&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité