Barium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Barium triflimide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide barium(II) salt, Barium bis(trifluoromethanesulphonimide), Barium(II) triflimide, Barium(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
B5171-1G B5171-5G
TCIAB5171-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB5171-1G TCIAB5171-5G
Barium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Barium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₄BaF₁₂N₂O₈S₄
MW: 697,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200529
Numéro CAS: 168106-22-7
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9809ef518a4cbb1f2d01b432b69c720405ab01ea&vid=9809ef518a4cbb1f2d01b432b69c720405ab01ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité