4-Butoxy-2,3-difluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Butoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid, 4-Butoxy-2,3-difluorobenzeneboronic acid
B5174-1G B5174-5G
TCIAB5174-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB5174-1G TCIAB5174-5G
4-Butoxy-2,3-difluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Butoxy-2,3-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BF₂O₃
MW: 230,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD19441186
Numéro CAS: 156487-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité