(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Boc-isoxazolidine-3-carboxylic acid
B5176-100MG
TCIAB5176-100MGEA 374 EUR InStock
TCIAB5176-100MG
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
(S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)isoxazolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₅
MW: 217.22 g/mol
Numéro CAS: 1372202-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18783ac41324b504b3ac9f36d7758c312fab0934&vid=18783ac41324b504b3ac9f36d7758c312fab0934&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.00 to 6.80 %
Specific rotation [a]20/D -107 to -117 deg (C=1,CH2CL2)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité