Acide 3-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
B5177-1G B5177-5G
TCIAB5177-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5177-1G TCIAB5177-5G
Acide 3-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC)
3-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD03618453
Numéro CAS: 20776-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de2c36275402346cac32053cad55bf33f25163ab&vid=de2c36275402346cac32053cad55bf33f25163ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité