4-Bromo-3-phenylpyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5181-200MG B5181-1G
TCIAB5181-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAB5181-200MG TCIAB5181-1G
4-Bromo-3-phenylpyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-phenylpyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027561
Numéro CAS: 13808-65-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3428be08aec1dd8b500f300212915d2008d52a45&vid=3428be08aec1dd8b500f300212915d2008d52a45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité