9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5182-1G B5182-5G
TCIAB5182-1GEA 152 EUR InStock
TCIAB5182-1G TCIAB5182-5G
9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(2-Bromoethyl)carbazole
Formule: C₁₄H₁₂BrN
MW: 274,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD11127041
Numéro CAS: 75620-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&vid=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité