tert-Butylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butylammonium bromide
B5187-1G B5187-5G
TCIAB5187-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB5187-1G TCIAB5187-5G
tert-Butylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
tert-Butylamine hydrobromide
Formule: C₄H₁₁N·HBr
MW: 154,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674188
Numéro CAS: 60469-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité