2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5196-200MG B5196-1G
TCIAB5196-200MGEA 124 EUR InStock
TCIAB5196-200MG TCIAB5196-1G
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (par GC)
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₁₆H₂₀S₂Si₂
MW: 332,63 g/mol
Numéro CAS: 139896-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité