2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5201-1G B5201-5G
TCIAB5201-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5201-1G TCIAB5201-5G
2-Bromo-3-iodopyridine ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD09056782
Numéro CAS: 265981-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité