4'-Butyl-4-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Butyl-4'-iodobiphenyl
B5211-200MG B5211-1G
TCIAB5211-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5211-200MG TCIAB5211-1G
4'-Butyl-4-iodobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4'-Butyl-4-iodobiphenyl
Formule: C₁₆H₁₇I
MW: 336,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619281
Numéro CAS: 199982-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b49b2d8a58d0369a515126397d6ada20a1f507&vid=59b49b2d8a58d0369a515126397d6ada20a1f507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité