(S)-Di-tert-butyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamate, (S)-Di-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-Boc-L-pyroglutamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl N-Boc-L-pyroglutamate, Di-tert-butyl (S)-5-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-Pyr(otbu)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid tert-Butyl ester, (S)-5-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate di-tert-butyl ester, Boc-Pyr-OtBu, Di-tert-butyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
B5216-1G B5216-5G
TCIAB5216-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB5216-1G TCIAB5216-5G
(S)-Di-tert-butyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-Di-tert-butyl-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₂₃NO₅
MW: 285,3361 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094770
Numéro CAS: 91229-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2925e5f994976c49000713f79ba1f3f8d4996eea&vid=9c1bb7568f96ce6aed67c791d2591bc657649a70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -43.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité