(3-Bromophenyl)triphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5222-200MG B5222-1G
TCIAB5222-200MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAB5222-200MG TCIAB5222-1G
(3-Bromophenyl)triphenylsilane ≥98.0% (par GC)
(3-Bromophenyl)triphenylsilane
Formule: C₂₄H₁₉BrSi
MW: 415,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD28098175
Numéro CAS: 185626-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fadc24791e34c5d500225b6d8fdf2e7d0a9e2137&vid=fadc24791e34c5d500225b6d8fdf2e7d0a9e2137&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité