2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5224-1G B5224-5G
TCIAB5224-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB5224-1G TCIAB5224-5G
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 190,9978 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD04037220
Numéro CAS: 443-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité