4-Benzyloxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)aniline
B5227-5G B5227-25G
TCIAB5227-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB5227-5G TCIAB5227-25G
4-Benzyloxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2484 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00025318
Numéro CAS: 6373-46-2
EINECS: 228-917-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité