Boc-L-Pro-OMe ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Pro-OMe, N-Boc-L-proline methyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline methyll ester
B5228-5G B5228-25G
TCIAB5228-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB5228-5G TCIAB5228-25G
Boc-L-Pro-OMe ≥97.0% (par GC)
Boc-L-Pro-OMe
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075092
Numéro CAS: 59936-29-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85edb31d07ef157839a66d4df4ea4e55b83cd274&vid=85edb31d07ef157839a66d4df4ea4e55b83cd274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité