4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5236-1G B5236-5G
TCIAB5236-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB5236-1G TCIAB5236-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411551
Numéro CAS: 625446-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité