5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
B5237-1G B5237-5G
TCIAB5237-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB5237-1G TCIAB5237-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD11226880
Numéro CAS: 198477-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité