6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5251-200MG B5251-1G
TCIAB5251-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAB5251-200MG TCIAB5251-1G
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin ≥98.0% (par HPLC)
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin
Formule: C₂₃H₁₈O₄
MW: 358,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016975
Numéro CAS: 909-84-2
EINECS: 213-003-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité