4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Benzyloxy)-2-formylphenyl)boronic acid
B5257-200MG B5257-1G
TCIAB5257-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAB5257-200MG TCIAB5257-1G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,0616 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179486
Numéro CAS: 139962-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3490422b7ea5f820e15a2901bd7c53e7f17fc996&vid=3490422b7ea5f820e15a2901bd7c53e7f17fc996&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 107.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité