Bis(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimesityliodonium triflate, Bis(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
B5260-1G B5260-5G
TCIAB5260-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB5260-1G TCIAB5260-5G
Bis(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₉H₂₂F₃IO₃S
MW: 514,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD25541454
Numéro CAS: 139139-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité