5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5266-1G B5266-5G
TCIAB5266-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB5266-1G TCIAB5266-5G
5-Bromo-2-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD07375143
Numéro CAS: 7752-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&vid=effcd7570de870d2371a310e9cf1a76e01f92b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité