3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5273-1G B5273-5G
TCIAB5273-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB5273-1G TCIAB5273-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042854
Numéro CAS: 13073-28-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité