2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-2-propanol
B5274-1G B5274-5G
TCIAB5274-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB5274-1G TCIAB5274-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁BrO
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11870096
Numéro CAS: 2077-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b87ace876aa95a721d8544b31977d310f9e52b0&vid=4b87ace876aa95a721d8544b31977d310f9e52b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité