(3-Bromophenyl)(mesityl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Bromophenyl)(mesityl)iodonium triflate, (3-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
B5277-1G B5277-5G
TCIAB5277-1GEA 123 EUR InStock
TCIAB5277-1G TCIAB5277-5G
(3-Bromophenyl)(mesityl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(3-Bromophenyl)(mesityl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₆H₁₅BrF₃IO₃S
MW: 551,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD20264881
Numéro CAS: 1203709-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité