1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5280-1G B5280-5G
TCIAB5280-1GEA 147 EUR InStock
TCIAB5280-1G TCIAB5280-5G
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0% (par HPLC)
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene
Formule: C₃₄H₂₆O₂P₂
Numéro CAS: 316808-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9234e6999a6be9e570c3c5fdd207833d074d05c7&vid=9234e6999a6be9e570c3c5fdd207833d074d05c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité